3-tert-Butylcarbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Tert-Butylcarbamoyl)-4-fluorophenylboronic acid
PC5034-1G
APOSPC5034-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC5034-1G
3-tert-Butylcarbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 98%
3-tert-Butylcarbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₃
MW: 239,05 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235045
Numéro CAS: 874219-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité