3-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5042-1G
APOSPC5042-1GEA 285 EUR InStock
APOSPC5042-1G
3-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid 98%
3-Carbamoyl-5-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BFNO₃
Point de fusion: 280…286 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08056357
Numéro CAS: 871332-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité