Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(Trifluorométhyl)-2(1H)-pyridinethione 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinethione, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol, 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2(1H)-thione

PC5043E-25G
APOSPC5043E-25GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC5043E-25G
5-(Trifluorométhyl)-2(1H)-pyridinethione 95%
5-(Trifluorométhyl)-2(1H)-pyridinethione


Formule: C₆H₄F₃NS
MW: 179,16 g/mol
Point de fusion: 147…160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00128893
Numéro CAS: 76041-72-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité