2-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50557-5G
APOSPC50557-5GEA 4250 EUR InStock
APOSPC50557-5G
2-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
2-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
MW: 145,133 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1848959-59-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité