2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5063T-1G
APOSPC5063T-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5063T-1G
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine 98%
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
Point d'ébullition: 43…45 °C/15mmHg
Densité: 1.297 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153202
Numéro CAS: 121643-44-5
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité