1-(4-Aminophenyl)-3,3,3-trifluoropropan-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50739-100MG
APOSPC50739-100MGEA 95.7 EUR InStock
APOSPC50739-100MG
1-(4-Aminophenyl)-3,3,3-trifluoropropan-1-one 95%
1-(4-Aminophenyl)-3,3,3-trifluoropropan-1-one
Formule: C₉H₈F₃NO
MW: 203,161 g/mol
Numéro MDL: MFCD19673474
Numéro CAS: 7119-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité