3-(2,2,2-Trifluroacetamido)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5078-1G
APOSPC5078-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC5078-1G
3-(2,2,2-Trifluroacetamido)benzeneboronic acid 98%
3-(2,2,2-Trifluroacetamido)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₇BF₃NO₃
MW: 232,952 g/mol
Point de fusion: 290…293 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235083
Numéro CAS: 88978-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité