2-(5,7-Difluoro-6-quinolyl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510018-1G
APOSPC510018-1GEA 601 EUR InStock
APOSPC510018-1G
2-(5,7-Difluoro-6-quinolyl)propanoic acid
2-(5,7-Difluoro-6-quinolyl)propanoic acid
Formule: C₁₂H₉F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495907
Numéro CAS: 1226776-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité