7-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510035-5G
APOSPC510035-5GEA 1220 EUR InStock
APOSPC510035-5G
7-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
7-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-5,8-diazaspiro[3.4]octan-6-one
Formule: C₁₂H₁₂BrFN₂O
MW: 299,139 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651746
Numéro CAS: 1272755-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité