2-Amino-2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510042-5G
APOSPC510042-5GEA 1230 EUR InStock
APOSPC510042-5G
2-Amino-2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₈H₇BrFNO₂·ClH
MW: 284,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371461
Numéro CAS: 1136881-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité