6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)pyridine-5-carboxaldehyde
PC510047-5G
APOSPC510047-5GEA 1940 EUR InStock
APOSPC510047-5G
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₃NO₂
MW: 267,203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115436
Numéro CAS: 851069-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité