4-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-3-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510083-5G
APOSPC510083-5GEA 713 EUR InStock
APOSPC510083-5G
4-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₁₈H₁₉FN₂O₂
MW: 314,354 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20134209
Numéro CAS: 1346597-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité