Methyl 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510084-5G
APOSPC510084-5GEA 601 EUR InStock
APOSPC510084-5G
Methyl 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Methyl 3-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₇FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20134210
Numéro CAS: 948018-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité