3-[Benzyl(methyl)amino]-2,2-difluoropropanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510087-1G
APOSPC510087-1GEA 713 EUR InStock
APOSPC510087-1G
3-[Benzyl(methyl)amino]-2,2-difluoropropanoic acid
3-[Benzyl(methyl)amino]-2,2-difluoropropanoic acid
Formule: C₁₁H₁₃F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20134215
Numéro CAS: 1346597-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité