2-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510100-5G
APOSPC510100-5GEA 601 EUR InStock
APOSPC510100-5G
2-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
2-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
Formule: C₁₀H₁₁FO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20491403
Numéro CAS: 1346597-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité