2,2-Difluoro-3-(methylamino)propanoic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC510102-1G
APOSPC510102-1GEA 804 EUR InStock
APOSPC510102-1G
2,2-Difluoro-3-(methylamino)propanoic acid hydrochloride
2,2-Difluoro-3-(methylamino)propanoic acid hydrochloride
Formule: C₄H₇F₂NO₂·ClH
MW: 175,562 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20491408
Numéro CAS: 1346597-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité