2-[4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510105-5G
APOSPC510105-5GEA 601 EUR InStock
APOSPC510105-5G
2-[4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
2-[4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)phenyl]-1,3-dioxolane
Formule: C₁₀H₁₁FO₄S
MW: 246,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21332896
Numéro CAS: 1354940-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité