Ethyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510108-5G
APOSPC510108-5GEA 916 EUR InStock
APOSPC510108-5G
Ethyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₀FNO₄
MW: 309,333 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21641307
Numéro CAS: 1111640-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité