1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510110-5G
APOSPC510110-5GEA 1210 EUR InStock
APOSPC510110-5G
1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylic acid
1-Cbz-3-fluoropiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₆FNO₄
MW: 281,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21641309
Numéro CAS: 1363166-38-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité