2-Ethyl-5-fluorobenzoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510111-5G
APOSPC510111-5GEA 713 EUR InStock
APOSPC510111-5G
2-Ethyl-5-fluorobenzoxazole
2-Ethyl-5-fluorobenzoxazole
Formule: C₉H₈FNO
MW: 165,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19374536
Numéro CAS: 1267772-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité