1-Acetyl-3-bromo-6-fluoroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510115-5G
APOSPC510115-5GEA 510 EUR InStock
APOSPC510115-5G
1-Acetyl-3-bromo-6-fluoroindole
1-Acetyl-3-bromo-6-fluoroindole
Formule: C₁₀H₇BrFNO
MW: 256,071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205867
Numéro CAS: 1375064-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité