Methyl 1-(3-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510126-5G
APOSPC510126-5GEA 1010 EUR InStock
APOSPC510126-5G
Methyl 1-(3-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(3-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₅FO₃
MW: 250,266 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22423131
Numéro CAS: 1384264-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité