Methyl 4-Oxo-1-(2,4,5-trifluorophenyl)cyclohexanecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510129-5G
APOSPC510129-5GEA 1010 EUR InStock
APOSPC510129-5G
Methyl 4-Oxo-1-(2,4,5-trifluorophenyl)cyclohexanecarboxylate
Methyl 4-Oxo-1-(2,4,5-trifluorophenyl)cyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₃F₃O₃
MW: 286,246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22423134
Numéro CAS: 1385694-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité