1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510131-5G
APOSPC510131-5GEA 1010 EUR InStock
APOSPC510131-5G
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₃FO₃
MW: 236,239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17013935
Numéro CAS: 179064-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité