2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510141-1G
APOSPC510141-1GEA 753 EUR InStock
APOSPC510141-1G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₈BFO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18760181
Numéro CAS: 1384951-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité