2-Chloro-4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510143-5G
APOSPC510143-5GEA 1350 EUR InStock
APOSPC510143-5G
2-Chloro-4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
2-Chloro-4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22574925
Numéro CAS: 1410792-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité