3-Fluoro-N-methoxy-N-methylisonicotinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510147-5G
APOSPC510147-5GEA 916 EUR InStock
APOSPC510147-5G
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylisonicotinamide
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylisonicotinamide
Formule: C₈H₉FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21114983
Numéro CAS: 1187669-49-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité