2-(Allyloxy)-4,6-difluorobenzyl Alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510149-5G
APOSPC510149-5GEA 916 EUR InStock
APOSPC510149-5G
2-(Allyloxy)-4,6-difluorobenzyl Alcohol
2-(Allyloxy)-4,6-difluorobenzyl Alcohol
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,182 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26937566
Numéro CAS: 1823900-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité