2-(1,1-Difluoroethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510154-1G
APOSPC510154-1GEA 1120 EUR InStock
APOSPC510154-1G
2-(1,1-Difluoroethyl)benzylamine
2-(1,1-Difluoroethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₁F₂N
MW: 171,187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500639
Numéro CAS: 1638767-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité