2,2-Difluoro-2-phenylethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510155-5G
APOSPC510155-5GEA 1220 EUR InStock
APOSPC510155-5G
2,2-Difluoro-2-phenylethanamine
2,2-Difluoro-2-phenylethanamine
Formule: C₈H₉F₂N
MW: 157,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100799
Numéro CAS: 55601-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité