Ethyl 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510156-1G
APOSPC510156-1GEA 601 EUR InStock
APOSPC510156-1G
Ethyl 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₀BrFO₂
MW: 261,088 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11554987
Numéro CAS: 1214910-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité