4-(2-Iodoethyl)benzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510161-1G
APOSPC510161-1GEA 601 EUR InStock
APOSPC510161-1G
4-(2-Iodoethyl)benzotrifluoride
4-(2-Iodoethyl)benzotrifluoride
Formule: C₉H₈F₃I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18207440
Numéro CAS: 178685-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité