3,5-Difluoro-4-(methylsulphonyl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510174-1G
APOSPC510174-1GEA 1120 EUR InStock
APOSPC510174-1G
3,5-Difluoro-4-(methylsulphonyl)phenol
3,5-Difluoro-4-(methylsulphonyl)phenol
Formule: C₇H₆F₂O₃S
MW: 208,183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986812
Numéro CAS: 1447123-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité