3-Amino-2,2-difluoropropanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510177-1G
APOSPC510177-1GEA 1030 EUR InStock
APOSPC510177-1G
3-Amino-2,2-difluoropropanoic acid
3-Amino-2,2-difluoropropanoic acid
Formule: C₃H₅F₂NO₂
MW: 125,074 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864327
Numéro CAS: 428452-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité