3-Cyclopropoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510179-1G
APOSPC510179-1GEA 357 EUR InStock
APOSPC510179-1G
3-Cyclopropoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Cyclopropoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO
MW: 217,188 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17008595
Numéro CAS: 1243471-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité