Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl 2-(Trifluoromethyl)benzimidate hydrochloride

Fournisseur: Apollo Scientific

PC510182-1G
APOSPC510182-1GEA 357 EUR InStock
APOSPC510182-1G
Methyl 2-(Trifluoromethyl)benzimidate hydrochloride
Methyl 2-(Trifluoromethyl)benzimidate hydrochloride


Formule: C₉H₈F₃NO·ClH
MW: 239,622 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014554
Numéro CAS: 2006277-58-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité