1-(2,6-Difluorophenyl)ethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510195-5G
APOSPC510195-5GEA 916 EUR InStock
APOSPC510195-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)ethylamine
1-(2,6-Difluorophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09041977
Numéro CAS: 870849-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité