2-(2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510196-1G
APOSPC510196-1GEA 601 EUR InStock
APOSPC510196-1G
2-(2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₅BrFNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101616
Numéro CAS: 1805151-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité