4-Fluoro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC510200-1G
APOSPC510200-1GEA 804 EUR InStock
APOSPC510200-1G
4-Fluoro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
4-Fluoro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₈BFN₂O₂
MW: 334,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28133362
Numéro CAS: 2096340-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité