4-Fluoro-2-(morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510201-1G
APOSPC510201-1GEA 804 EUR InStock
APOSPC510201-1G
4-Fluoro-2-(morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-Fluoro-2-(morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₅BFNO₃
MW: 321,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23098826
Numéro CAS: 2096340-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité