Methyl 6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510213-1G
APOSPC510213-1GEA 397 EUR InStock
APOSPC510213-1G
Methyl 6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinate
Methyl 6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinate
Formule: C₁₄H₁₀F₃NO₃
MW: 297,229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18408426
Numéro CAS: 1261782-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité