3-(3-Chlorophenyl)-3-fluoropyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510218-1G
APOSPC510218-1GEA 1220 EUR InStock
APOSPC510218-1G
3-(3-Chlorophenyl)-3-fluoropyrrolidine
3-(3-Chlorophenyl)-3-fluoropyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₁ClFN
MW: 199,652 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26038927
Numéro CAS: 1565489-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité