1-(4-Amino-3-fluorophenyl)pyridin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510244-1G
APOSPC510244-1GEA 601 EUR InStock
APOSPC510244-1G
1-(4-Amino-3-fluorophenyl)pyridin-2-one
1-(4-Amino-3-fluorophenyl)pyridin-2-one
Formule: C₁₁H₉FN₂O
MW: 204,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12974818
Numéro CAS: 536747-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité