5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510250-1G
APOSPC510250-1GEA 1010 EUR InStock
APOSPC510250-1G
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
Formule: C₉H₉FN₂O
MW: 180,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977366
Numéro CAS: 1936068-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité