2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
PC510256-5G
APOSPC510256-5GEA 440 EUR InStock
APOSPC510256-5G
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)benzimidazole
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formule: C₉H₇F₃N₂O
MW: 216,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755183
Numéro CAS: 6758-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité