4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510257-1G
APOSPC510257-1GEA 713 EUR InStock
APOSPC510257-1G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Formule: C₈H₇FN₂O
MW: 166,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18807830
Numéro CAS: 724788-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité