3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510268-1G
APOSPC510268-1GEA 1220 EUR InStock
APOSPC510268-1G
3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₈F₃NO₄
MW: 287,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977397
Numéro CAS: 2006277-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité