Ethyl 3-[(4-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510269-1G
APOSPC510269-1GEA 1220 EUR InStock
APOSPC510269-1G
Ethyl 3-[(4-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[(4-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂FNO₄
MW: 265,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977392
Numéro CAS: 2006277-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité