3-[(4-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510272-1G
APOSPC510272-1GEA 1220 EUR InStock
APOSPC510272-1G
3-[(4-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(4-Fluorophenyl)(hydroxy)methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈FNO₄
MW: 237,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28977389
Numéro CAS: 2006277-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité