2-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510273-1G
APOSPC510273-1GEA 734 EUR InStock
APOSPC510273-1G
2-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
2-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052520
Numéro CAS: 81170-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité